trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905113-1G PC905113-250MG
APOSPC905113-1GEA 4860 DKK
APOSPC905113-1G APOSPC905113-250MG
trans-N-Methoxy-N-methyl-2-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Formel: C₇H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123286
CAS-nummer: 1369338-93-1