5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905108-1G PC905108-5G
APOSPC905108-1GEA 1040 DKK
APOSPC905108-1G APOSPC905108-5G
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈FNO
Molekylvægt: 177.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06011083
CAS-nummer: 842972-09-2