4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905039-5G PC905039-25G
APOSPC905039-5GEA 2070 DKK
APOSPC905039-5G APOSPC905039-25G
4-Chloro-7-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-7-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236729
CAS-nummer: 16499-62-0