1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904959-1G PC904959-250MG
APOSPC904959-1GEA 818 DKK
APOSPC904959-1G APOSPC904959-250MG
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₅ClFNO
Molekylvægt: 173.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13563063
CAS-nummer: 1203499-12-0