3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904842-1G PC904842-250MG
APOSPC904842-1GEA 2050 DKK
APOSPC904842-1G APOSPC904842-250MG
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08446385
CAS-nummer: 651059-64-2