4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904659-1G PC904659-5G PC904659-25G
APOSPC904659-1GEA 226 DKK
APOSPC904659-1G APOSPC904659-5G APOSPC904659-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040607
CAS-nummer: 1017793-21-3