2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904529-1G PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA 251 DKK
APOSPC904529-1G APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13185796
CAS-nummer: 1211530-89-0