2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9045-1G PC9045-5G
APOSPC9045-1GEA 295 DKK
APOSPC9045-1G APOSPC9045-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 201789-28-8