3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 3,3-difluoroazetidine-1-carboxylate
PC904450-5G PC904450-25G
APOSPC904450-5GEA 469 DKK
APOSPC904450-5G APOSPC904450-25G
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Formel: C₈H₁₃F₂NO₂
Molekylvægt: 193.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18381087
CAS-nummer: 1255666-59-1