[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904348-1G PC904348-250MG
APOSPC904348-1GEA 1290 DKK
APOSPC904348-1G APOSPC904348-250MG
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-(4-Fluorophenyl)-3-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798098
CAS-nummer: 640291-97-0