Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904108-1G PC904108-250MG
APOSPC904108-1GEA 4860 DKK
APOSPC904108-1G APOSPC904108-250MG
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate 95%
Methyl 3,3-difluorocyclopentane-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1394129-94-2