Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903903-1G PC903903-5G
APOSPC903903-1GEA 183 DKK
APOSPC903903-1G APOSPC903903-5G
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 95%
Ethyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204763
CAS-nummer: 496841-90-8