6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903709-25G PC903709-5G
APOSPC903709-25GEA 933 DKK
APOSPC903709-25G APOSPC903709-5G
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778357
CAS-nummer: 99199-60-7