1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 218 DKK
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzen 99%
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₃FINO₂
Molekylvægt: 267 g/mol
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007219
CAS-nummer: 3819-88-3