Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC903670-1G PC903670-5G
APOSPC903670-1GEA 959 DKK
APOSPC903670-1G APOSPC903670-5G
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12159870
CAS-nummer: 1184204-30-5