3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9036-1G PC9036-25G PC9036-5G
APOSPC9036-1GEA 208 DKK
APOSPC9036-1G APOSPC9036-25G APOSPC9036-5G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formel: C₉H₇F₁₃O
Kogepunkt: 70…80 °C/10mmHg
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 1,629 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077578
CAS-nummer: 80806-68-4
UN nummer: 1987
ADR: 3,III