1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 1490 DKK
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Kogepunkt: 112 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042580
CAS-nummer: 202982-67-0