1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902960-1G PC902960-5G
APOSPC902960-1GEA 676 DKK
APOSPC902960-1G APOSPC902960-5G
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504959
CAS-nummer: 155820-05-6