1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902959-1G PC902959-5G
APOSPC902959-1GEA 1260 DKK
APOSPC902959-1G APOSPC902959-5G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504958
CAS-nummer: 380633-51-2