1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902958-1G PC902958-5G
APOSPC902958-1GEA 1090 DKK
APOSPC902958-1G APOSPC902958-5G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 96%
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504957
CAS-nummer: 227948-39-2