3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902939-1G PC902939-5G
APOSPC902939-1GEA 1640 DKK
APOSPC902939-1G APOSPC902939-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699689
CAS-nummer: 1033202-20-8