(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
PC902857-1G PC902857-250MG PC902857-500MG
APOSPC902857-1GEA 4470 DKK
APOSPC902857-1G APOSPC902857-250MG APOSPC902857-500MG
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol
Formel: C₉H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784088
CAS-nummer: 228422-47-7