2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902815-10G PC902815-1G PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA 7250 DKK
APOSPC902815-10G APOSPC902815-1G APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09996933
CAS-nummer: 1003708-66-4