N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9028-25G PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA 1090 DKK
APOSPC9028-25G APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₇ClF₃NO
Molekylvægt: 237.606 g/mol
Smeltepunkt: 62.5…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 351-38-2