2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC902771-1G PC902771-5G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 175 DKK
APOSPC902771-1G APOSPC902771-5G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Formel: C₇H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659495
CAS-nummer: 87674-20-2