3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902760-1G PC902760-250MG
APOSPC902760-1GEA 2290 DKK
APOSPC902760-1G APOSPC902760-250MG
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
Formel: C₇H₇FOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201751
CAS-nummer: 89818-27-9