2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 2180 DKK
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₃FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 65709-33-3