4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902734-1G PC902734-250MG
APOSPC902734-1GEA 6440 DKK
APOSPC902734-1G APOSPC902734-250MG
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
4,5-Difluoro-2-methylindole
Formel: C₉H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 85462-60-8