2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902720-1G PC902720-250MG
APOSPC902720-1GEA 3790 DKK
APOSPC902720-1G APOSPC902720-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline
Formel: C₆H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095222
CAS-nummer: 209328-87-0