5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
PC902715-1G PC902715-5G
APOSPC902715-1GEA 818 DKK
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03070563
CAS-nummer: 288401-62-7