2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
PC902702-1G PC902702-25G PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA 710 DKK
APOSPC902702-1G APOSPC902702-25G APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formel: C₉H₁₁FO₃S
Molekylvægt: 218.24 g/mol
Massefylde: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01658061
CAS-nummer: 383-50-6