Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC902680-5G PC902680-10G PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA 647 DKK
APOSPC902680-5G APOSPC902680-10G APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Molekylvægt: 207.21 g/mol
Smeltepunkt: 147…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00152076
CAS-nummer: 348-36-7