3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
PC902652-100G PC902652-500G
APOSPC902652-100GEA 1260 DKK
APOSPC902652-100G APOSPC902652-500G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formel: C₉H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425895
CAS-nummer: 24654-55-5