5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC902444-100G
PC902444-25G
APOSPC902444-100GEA
3660
DKK
APOSPC902444-100G
APOSPC902444-25G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ Molekylvægt: 170.14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368827 CAS-nummer: 633327-50-1 |