4-(Trifluoromethyl)indole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)-1H-indole
PC902315-1G PC902315-250MG PC902315-5G
APOSPC902315-1GEA 950 DKK
APOSPC902315-1G APOSPC902315-250MG APOSPC902315-5G
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
4-(Trifluoromethyl)indole
Formel: C₉H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954766
CAS-nummer: 128562-95-8