1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 219 DKK
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Formel: C₁₂H₇F₆N
Smeltepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053048
CAS-nummer: 175136-60-4