1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902248-1G PC902248-5G PC902248-25G
APOSPC902248-1GEA 985 DKK
APOSPC902248-1G APOSPC902248-5G APOSPC902248-25G
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole
Formel: C₉H₉FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546504
CAS-nummer: 1187385-87-0