6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902247-1G PC902247-5G
APOSPC902247-1GEA 578 DKK
APOSPC902247-1G APOSPC902247-5G
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546503
CAS-nummer: 1187385-86-9