1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902196-1G PC902196-5G PC902196-25G
APOSPC902196-1GEA 933 DKK
APOSPC902196-1G APOSPC902196-5G APOSPC902196-25G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Formel: C₁₁H₁₃FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546476
CAS-nummer: 1187385-71-2