6,8-Difluoroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902177-1G PC902177-5G
APOSPC902177-1GEA 404 DKK
APOSPC902177-1G APOSPC902177-5G
6,8-Difluoroquinoline 98%
6,8-Difluoroquinoline
Formel: C₉H₅F₂N
Molekylvægt: 165.1400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03662296
CAS-nummer: 145241-75-4