6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902157-1G PC902157-5G
APOSPC902157-1GEA 719 DKK
APOSPC902157-1G APOSPC902157-5G
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
6-Fluoro-3-isoquinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053873
CAS-nummer: 51463-15-1