2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 2580 DKK
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703524
CAS-nummer: 32445-89-9