4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA 2180 DKK
APOSPC901981-1G APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd 98%
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295095
CAS-nummer: 363134-37-6