3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901928-1G PC901928-5G
APOSPC901928-1GEA 1090 DKK
APOSPC901928-1G APOSPC901928-5G
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Formel: C₇H₅FN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855824
CAS-nummer: 14512-86-8