3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901919-1G PC901919-5G
APOSPC901919-1GEA 1910 DKK
APOSPC901919-1G APOSPC901919-5G
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-N-methylaniline hydrochloride
Formel: C₇H₈Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913956
CAS-nummer: 1187386-17-9