5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901861-1G PC901861-250MG PC901861-5G
APOSPC901861-1GEA 545 DKK
APOSPC901861-1G APOSPC901861-250MG APOSPC901861-5G
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molekylvægt: 226.0500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855895
CAS-nummer: 1133115-78-2