5,8-Difluoroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901859-1G
PC901859-5G
APOSPC901859-1GEA
2180
DKK
APOSPC901859-1G
APOSPC901859-5G
5,8-Difluoroquinoline 98%
5,8-Difluoroquinoline
Formel:
C₉H₅F₂N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01939053 CAS-nummer: 16650-32-1 |