4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901837-1G PC901837-5G
APOSPC901837-1GEA 0 DKK
APOSPC901837-1G APOSPC901837-5G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₄BrF₃N₂
Kogepunkt: 52…56 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115415
CAS-nummer: 497832-99-2