8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901829-1G PC901829-5G
APOSPC901829-1GEA 1050 DKK
APOSPC901829-1G APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744668
CAS-nummer: 317-57-7