2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9016-1G PC9016-250MG
APOSPC9016-1GEA 942 DKK
APOSPC9016-1G APOSPC9016-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₅F₆NO
Smeltepunkt: 280…290 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276581
CAS-nummer: 35877-04-4